Stampa…

Bicina, Millipore®

Fornitore: Merck

Synonyms: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.01910.9010
1.01910.9010EA 0 EUR
1.01910.9010
Bicina, Millipore®
Bicine
Formula: C₆H₁₃NO₄
Peso molecolare: 163.17 g/mol
Punto di fusione: 185…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004295
CAS Number: 150-25-4
EINECS: 205-755-1

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR