Stampa…
Bicina, Calbiochem®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
391336-1 391336-100
391336-1EA 1170 EUR
391336-1 391336-100
Bicina, Calbiochem®
Bicine
Formula: C₆H₁₃NO₄
Punto di fusione: 185…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004295
CAS Number: 150-25-4
EINECS: 205-755-1