Stampa…
Bicina 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
327711000 327710250 327715000
ACRO327711000EA 107 EUR
ACRO327711000 ACRO327710250 ACRO327715000
Bicina 99+% per biochimica
Bicine
Formula: C₆H₁₃NO₄
Peso molecolare: 163.17 g/mol
Punto di fusione: 190…192 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004295
CAS Number: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm