(4-Nitrophenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 5445-26-1
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2053241
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ Punto di fusione: 62…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017046 CAS Number: 5445-26-1 EINECS: 226-646-5 |