Bis(4-nitrophenyl)carbonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 5070-13-3
Molecular Formula: C13H8N2O7
Formula Weight: 304.21
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 1892897
Formula:
C₁₃H₈N₂O₇ Punto di fusione: 136…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007322 CAS Number: 5070-13-3 EINECS: 225-775-4 |