Stampa…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
189840100 189840500
ACRO189840100EA 56.8 EUR
ACRO189840100 ACRO189840500
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 108…111 °C (3 mmHg)
Densità: 1,097 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
MDL Number: MFCD00040760
CAS Number: 14062-18-1
EINECS: 237-903-6
UN: 3272
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %