(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 17138-28-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 187-189°/20mm
MDL No.: MFCD00016491
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 187…189 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 36…38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016491 CAS Number: 17138-28-2 EINECS: 241-197-5 |