(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 17814-85-6
Molecular Formula: C23H24BrO2P
Formula Weight: 443.33
Flash Point: 195°(383°F)
Melting Point: 205-209°
Beilstein Reference: 3586477
MDL No.: MFCD00011906
Formula:
C₂₃H₂₄BrO₂P Punto di fusione: 205…209 °C Flash Pt: 195 °C (383 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011906 CAS Number: 17814-85-6 EINECS: 241-782-5 |