(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 14062-25-0
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 88-90°/0.35mm
MDL No.: MFCD00016333
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Punto di ebollizione: 88…90 °C (0,35 mmHg) Punto di fusione: 29…31 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016333 CAS Number: 14062-25-0 |