(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 5438-70-0
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 46-48°
MDL No.: MFCD00017569
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Punto di fusione: 46…48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017569 CAS Number: 5438-70-0 |