Stampa…
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
118920250 118920050
ACRO118920250EA 220 EUR
ACRO118920250 ACRO118920050
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 80 °C (,4 mmHg)
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006411
CAS Number: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %