Stampa…
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14768.06 A14768.14
A14768.06EA 34.5 EUR
A14768.06 A14768.14
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥99%
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 99% CAS No.: 39931-77-6 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.500 Boiling Point: 79-80°/0.4mm Beilstein Reference: 123827 MDL No.: MFCD00006411
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 79…80 °C (0,4 mmHg)
Densità: 1,086
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006411
CAS Number: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6