(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 35553-92-5
Molecular Formula: C11H4O3
Formula Weight: 194.23
Boiling Point: 109-110°/1mm
MDL No.: MFCD00026897
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 109…110 °C (1 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026897 CAS Number: 35553-92-5 EINECS: 252-614-5 |