Stampa…
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43778.09 43778.04 43778.18
43778.09EA 112 EUR
43778.09 43778.04 43778.18
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 1504-58-1 Molecular Formula: C6H5C≡CCH2OH Formula Weight: 132.16 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.078 Refractive Index: 1.5867 Boiling Point: 129-130°/10mm Beilstein Reference: 2040911 MDL No.: MFCD00040914
Formula: C₉H₈O
Punto di ebollizione: 129…130 °C (10 mmHg)
Densità: 1,078
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040914
CAS Number: 1504-58-1