Stampa…
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
270030050 270030250
ACRO270030050EA 58.4 EUR
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C (10 mmHg)
Densità: 1,078 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040914
CAS Number: 1504-58-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %