3-Phenylpropylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Phenyl-1-propylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 2038-57-5
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2NH2
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Amine-like
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 2205526
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008224
Formula:
C₉H₁₃N Peso molecolare: 135,21 g/mol Punto di ebollizione: 220…221 °C Densità: 0,949 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008224 CAS Number: 2038-57-5 EINECS: 218-012-1 ADR: 8,III |