Stampa…
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
H27231.06 H27231.03
H27231.06EA 212 EUR
H27231.06 H27231.03
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 4385-56-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.21 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2851658
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Peso molecolare: 212,2 g/mol
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016834
CAS Number: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4