(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 429-60-7
Molecular Formula: CF3CH2CH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 218.25
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.3550
Boiling Point: 144°
Beilstein Reference: 1762962
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039266
Formula:
F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Peso molecolare: 218,25 g/mol Punto di ebollizione: 144 °C Densità: 1,140 Flash Pt: 38 °C (100 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039266 CAS Number: 429-60-7 EINECS: 207-059-3 ADR: 3,III |