1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 350-92-5
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 51-52°/2mm
MDL No.: MFCD00068171
Formula:
C₉H₇F₃O Punto di ebollizione: 51…52 °C (2 mmHg) Densità: 1,220 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068171 CAS Number: 350-92-5 |