(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7237-34-5
Molecular Formula: HO(CH2)2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 387.26
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 3922741
Formula:
C₂₀H₂₀BrOP Punto di fusione: 218…220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011901 CAS Number: 7237-34-5 |