Stampa…
Cloroformio-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilizzato per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with silver
368651000 368655000
ACRO368651000EA 109 EUR
ACRO368651000 ACRO368655000
Cloroformio-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilizzato per spettroscopia NMR
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Punto di ebollizione: 60,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Stabilizer silver foil
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.03 v/v%