(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 7301-93-1
Molecular Formula: BrCH2CH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 450.15
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD04039352
Formula:
C₂₀H₁₉Br₂P Peso molecolare: 450.15 g/mol Punto di fusione: 186…189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039352 CAS Number: 7301-93-1 |