Stampa…
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
H52290.03 H52290.06
H52290.03EA 90.6 EUR
H52290.03 H52290.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 21963-41-7 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD00151258
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151258
CAS Number: 21963-41-7