Stampa…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16179.14 A16179.22 A16179.36
A16179.14EA 22.6 EUR
A16179.14 A16179.22 A16179.36
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (max. 2% H₂O) 98+% (dry weight)
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3144-16-9 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: 196-200° dec. Beilstein Reference: 2809675 Merck Reference: 14,1734 Optical Rotation: +20° (c=2 in water) UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00064157
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 196…200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064157
CAS Number: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1734