Stampa…
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40094.0100 8.40094.0010
8.40094.0100EA 166 EUR
8.40094.0100 8.40094.0010
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 193…196 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150753
CAS Number: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 193 - 196 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 1.2 - 1.4 (20 g/l, H2O)