Stampa…
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
B21553.14EA 41.5 EUR
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98%
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 35963-20-3 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: ca 200° Beilstein Reference: 2809676 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00150753
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 200 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150753
CAS Number: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,III