Stampa…
Acetonitrile, CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
34481-7L 34481-1L 34481-2.5L 34481-6X1L 34481-4X2.5L
34481-7LEA 912.63 EUR
34481-7L 34481-1L 34481-2.5L 34481-6X1L 34481-4X2.5L
Acetonitrile, CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Acetonitrile
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Beilstein Number: 741857
Formula: H₃CCN
Punto di ebollizione: 82 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %
Vapor Density 1.41 (vs air)