Stampa…
Lenti d'ingrandimento da lettura tascabili, mobilux
Fornitore: ESCHENBACH OPTIK
15117 15113 151112 15112 15116 15114 15122
630-1313EA 86.1 EUR
630-1313 630-1312 630-2178 630-2179 630-2180 620-2616 ESCH15122
Lenti d'ingrandimento da lettura tascabili, mobilux
Lenti d'ingrandimento
Design moderno, illuminazione a LED e lenti rivestite su entrambi i lati con rivestimento antigraffio Ceratec® per prestazioni ottimizzate.
  • LED a luce bianca intercambiabile tramite un filtro giallo montabile con durata di 50.000 ore
  • Maneggevolezza: interruttore con luce grande per la massima facilità di utilizzo
  • Ampio campo visivo
Informazioni per l'ordine: Fornito con due batterie AA e custodia.