Stampa…
Sigilli di chiusura, close-it food & pharma
Fornitore: BURKLE
5303-2017 5303-2018 5303-3018 5303-3017 5303-2020 5303-2023 5303-2021 5303-2022 5303-3020 5303-3022 5303-3021 5303-3023 9990-8075
312-0073EA 112 EUR
312-0073 312-0074 312-0076 312-0075 312-0094 312-0097 312-0095 312-0096 312-0098 312-0100 312-0099 312-0101 BURK9990-8075
Sigilli di chiusura, close-it food & pharma
Etichette
Sigillo di chiusura con adesivo ultra resistente approvato per l'uso con alimenti. La resistenza dell'adesivo è pressoché uguale alla resistenza del materiale del contenitore originale. Analogamente al prodotto originale, close-it food & pharma è provvisto di uno strato in lamina di alluminio che funge da barriera.
  • Massima aderenza
  • Scrivibile
  • L'adesivo è conforme alle linee guida europee relative ai generi alimentari
L'adesivo food & pharma è quindi adatto per il contatto con generi alimentari, prodotti farmaceutici e per la cosmesi, additivi alimentari e anche materiali congelati: praticamente per tutte le applicazioni in cui la pulizia costituisce un aspetto particolarmente importante.