Stampa…
Acetonitrile 99,8 GC_ASSAY_METHOD, BAKER ANALYZED®, isocratic HPLC, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
8257.1000EA 89.53 EUR
8257.1000 8257.2500 8257.5000 8257.9010RC 8257.9030RC 8257-333
Acetonitrile 99,8 GC_ASSAY_METHOD, BAKER ANALYZED®, isocratic HPLC, J.T.Baker®
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Peso molecolare: 41.05 g/mol
Punto di ebollizione: 81.6
Punto di fusione: –45.7 °C
Densità: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (by GC) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Water (H2O) max. 0.1 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 200 nm max. 0.5
at 210 nm max. 0.3
at 220 nm max. 0.2
at 254 nm max. 0.05
at 280 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 190