Stampa…
Acetonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
A19862.0F A19862.AP
A19862.0FEA 224 EUR
A19862.0F A19862.AP
Acetonitrile ≥99%
Acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 75-05-8 Molecular Formula: C2H3N Formula Weight: 41.05 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.3440 Odour: Pungent Melting Point: -48° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 741857 Merck Reference: 14,70 UN No.: 1648 MDL No.: MFCD00001878
Formula: H₃CCN
Peso molecolare: 41.05 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 0.786
Flash Pt: 5 °C (41 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,70
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM