Acetonitrile ≥99.7% per spettrofotometria
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.7+%
CAS No.: 75-05-8
Molecular Formula: CH3CN
Formula Weight: 41.05
Flash Point: 5°(41°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3440
Odour: Pungent
Melting Point: -48 to -45°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 741857
Merck Reference: 14,70
UN No.: 1648
MDL No.: MFCD00001878
Formula:
H₃CCN Punto di ebollizione: 80…82 °C Punto di fusione: –48…–45 °C Densità: 0,786 Flash Pt: 5 °C (41 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS Number: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 14,70 |