Acetonitrile 99.6% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
H₃CCN Punto di ebollizione: 81…82 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –46 °C Densità: 0,781 g/cm³ Flash Pt: 2 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS Number: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Titrable acid | ≤0.008 meq/g |
Titrable base | ≤0.0006 meq/g |