Stampa…
Acetonitrile, dry_extra over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
364310010 364311000 364315000 364310025
364310010.EA 158 EUR
364310010. 364311000. 364315000. 364310025.
Acetonitrile, dry_extra over Molecular Sieve 99.9%, AcroSeal®
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Peso molecolare: 41.05 g/mol
Punto di ebollizione: 81…82 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0.781 g/cm³
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 %
GC ≥99.85 %