Acetonitrile 99.9% Residual
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Formula:
H₃CCN Peso molecolare: 41.05 g/mol Punto di ebollizione: 81.6 Punto di fusione: –46 °C Densità: 0.781 g/cm³ Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS Number: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.9 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.001 % |