Stampa…
Acetonitrile 99.8% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
268270010 268270025
ACRO268270010EA 159 EUR
ACRO268270010 ACRO268270025
Acetonitrile 99.8% per HPLC
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Punto di ebollizione: 81,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0,781 g/cm³
Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered