Aldeide propionica ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Propanale
Purity: 97%
CAS No.: 123-38-6
Molecular Formula: CH3CH2CHO
Formula Weight: 58.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -40°(-40°F)
Refractive Index: 1.3620
Odour: Pungent
Melting Point: -81°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 506010
Merck Reference: 14,7823
UN No.: 1275
MDL No.: MFCD00007020
Formula:
C₃H₆O Peso molecolare: 58,08 g/mol Punto di ebollizione: 47…49 °C Punto di fusione: –81 °C Densità: 0,81 Flash Pt: –40 °C (–40 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007020 CAS Number: 123-38-6 EINECS: 204-623-0 UN: 1275 ADR: 3,II Merck Index: 14,7823 |