Aldeide propionica 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
220511000
220510025
220515000
ACRO220511000EA
25.4
EUR
ACRO220511000
ACRO220510025
ACRO220515000
Aldeide propionica 99+%
Aldeide propionica
Formula:
C₃H₆O Punto di ebollizione: 48 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –81 °C Densità: 0,798 g/cm³ Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007020 CAS Number: 123-38-6 EINECS: 204-623-0 UN: 1275 ADR: 3,II Merck Index: 13,07915 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤20 APHA |