Stampa…
Aldeide valerianica per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Pentylaldehyde, Amylaldehyde, Pentanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08504.0100 8.08504.0500
8.08504.0100EA 38.7 EUR
8.08504.0100 8.08504.0500
Aldeide valerianica per sintesi, Sigma-Aldrich®
Aldeide valerianica
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007026
CAS Number: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10040
Visualizza i codici
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3942 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 6.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid