Stampa…
VWR®, Bagni, in policarbonato con controller di temperatura MX
Fornitore: VWR Collection
462-0208EA 3000 EUR
462-0208 462-0207
VWR®, Bagni, in policarbonato con controller di temperatura MX
Bagni Bagni ad aqua con agitatore
Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen prompts.
  • Ampio display LCD EasyView™ con allarme o icone di guasto e comandi e menu in inglese
  • Limiti di alta/bassa temperatura e allarmi di basso livello del liquido regolabili dall'utente
  • Pompa premente a una velocità
  • Protezione integrale della pompa e della serpentina di riscaldamento
  • Calibrazione a un punto
Capacità massima della pompa:
11,9 L/min, 120 mbar
* RT = ambiente
A convenient slideMore Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello MX28P100 MX17P100
Environmentally Preferable
Capacità 28 L 17 L
Range di temperatura RT* +10...85 °C RT* +10...85 °C
Stabilità della temperatura ±0,07 °C ±0,07 °C
Potenza riscaldante 1,1 kW 1,1 kW
Dimensioni interne L×P×A 300×315×203 mm 305×105×203 mm
Est. L×P×A 345×562×441 mm 345×353×441 mm