Stampa…
Aldeide valerianica ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentylaldehyde, Amylaldehyde, Pentanal
B21389.0B B21389.30
B21389.0BEA 65.9 EUR
B21389.0B B21389.30
Aldeide valerianica ≥97%
Aldeide valerianica
Purity: 97% CAS No.: 110-62-3 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.3950 Odour: Like aldehyde Melting Point: -92° Boiling Point: 102-103° Beilstein Reference: 1616304 Merck Reference: 14,9902 UN No.: 2058 MDL No.: MFCD00007026
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,810
Flash Pt: 8 °C (46 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007026
CAS Number: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9902