Stampa…
Aldeide valerianica 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentylaldehyde, Amylaldehyde, Pentanal
149561000 149562500 149560010
ACRO149561000EA 22.8 EUR
ACRO149561000 ACRO149562500 ACRO149560010
Aldeide valerianica 97%
Aldeide valerianica
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,807 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007026
CAS Number: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10040
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3925 to 1.3975 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Free acid ≤1.5 %