Stampa…
Caprylaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
129481000 129485000
ACRO129481000EA 27.9 EUR
ACRO129481000 ACRO129485000
Caprylaldehyde 99%
Caprylaldehyde
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: ∼171 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 12…15 °C
Densità: 0,821 g/cm³
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007029
CAS Number: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01772
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %