Hexanal ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 66-25-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4CHO
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -56°
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 506198
Merck Reference: 14,1760
UN No.: 1207
MDL No.: MFCD00007027
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 130…131 °C Punto di fusione: –56 °C Densità: 0,834 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007027 CAS Number: 66-25-1 EINECS: 200-624-5 UN: 1207 ADR: 3,III Merck Index: 14,1760 |