Stampa…
Hexanal 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
151850010 151855000 151850025
ACRO151850010EA 210 EUR
ACRO151850010 ACRO151855000 ACRO151850025
Hexanal 96% stabilizzato
Hexanal
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 130…131 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 0,815 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007027
CAS Number: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.820 g/ml
GC ≥95 %
Stabilizer 100 to 500 ppm alpha-Tocopherol
Acid value ≤10 mg KOH/g