Eptanale ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 111-71-7
Molecular Formula: CH3(CH2)5CHO
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.850
Refractive Index: 1.4125
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Unpleasant
Melting Point: -43°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1560236
Merck Reference: 14,4658
UN No.: 3056
MDL No.: MFCD00007028
Formula:
C₇H₁₄O Punto di ebollizione: 152…154 °C Punto di fusione: –43 °C Densità: 0,850 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007028 CAS Number: 111-71-7 EINECS: 203-898-4 UN: 3056 ADR: 3,III Merck Index: 14,4658 |