Caprinaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 112-31-2
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4280
Melting Point: -5°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1362530
MDL No.: MFCD00007031
Formula:
C₁₀H₂₀O Punto di ebollizione: 207…209 °C Punto di fusione: –5 °C Densità: 0,828 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007031 CAS Number: 112-31-2 EINECS: 203-957-4 |