Stampa…
Caprinaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
154971000 154975000
ACRO154971000EA 28.9 EUR
ACRO154971000 ACRO154975000
Caprinaldehyde 95%
Caprinaldehyde
Formula: C₁₀H₂₀O
Punto di ebollizione: 207…209 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,83 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007031
CAS Number: 112-31-2
EINECS: 203-957-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure