Stampa…
Butirraldeide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Aldeide butirrica
108090010 108091000 108090025
ACRO108090010EA 43.9 EUR
ACRO108090010 ACRO108091000 ACRO108090025
Butirraldeide 99%
Butirraldeide
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 0,817 g/cm³
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007023
CAS Number: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01591
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
BSC Certification Passes