Stampa…
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane 90% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
370980100 370980500
ACRO370980100EA 88.2 EUR
ACRO370980100 ACRO370980500
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane 90% stabilizzato
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Formula: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Peso molecolare: 183,05 g/mol
Punto di ebollizione: 172 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –23 °C
Densità: 1,347 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000238
CAS Number: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate